MCSP06H48
Inserti sospesi Millicell® in PET per colture cellulari, 3 μm, 6 pozzetti, 48 pz.
Discontinued with Replacement Product No. PTSP06H48
Sinonimo/i:
inserti per colture cellulari, inserti permeabili per colture, inserto per colture di tessuti, piastra per colture di tessuti
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parametri
50 °C max. temp.
Diam. filtro
24 mm
Superficie filtrante
4.5 cm2
Misura
6 wells
Area superficiale
4.5 cm2
Volume massimo del pozzetto
5.9 mL
Volume d’esercizio
2 mL
Dimensione pori
3.0 μm
input
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Inserti sospesi Millicell®: precaricati in piastre di raccolta o disponibili singolarmente
- Per co-colture e saggi di permeabilità
- Design unico che consente un più facile accesso basolaterale rispetto ad altri inserti sospesi, con un minor rischio di contaminazione
- Disponibile in 5 diverse dimensioni dei pori e 3 diametri diversi, incluso il formato con pori da 1 μm, otticamente trasparente, per una migliore visualizzazione al microscopio
Applicazioni: adesione cellulare, crescita cellulare, differenziamento cellulare, immunocitochimica
Applicazioni
Note legali
Sostituito da
Protocolli
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.