Documenti fondamentali
MABX8292
Sigma-Aldrich
Anti-Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody, (1mg)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Clone
2
monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, virus
Concentrazione
(Please refer to lot specific datasheet.)
tecniche
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgG2b
Descrizione generale
Recombinant full-length HBcAg
Specificità
Core antigen of Hepatitis B virus
Qualità
Detect HBcAg using mouse monoclonal Anti-HBcAg, Cat No MABX8292-1KC, validated for use in ELISA
Stato fisico
Purified mouse monoclonal antibody in buffer containing 10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.05% NaN3
Stoccaggio e stabilità
2-8C. For long-term storage, freeze at -20C.
Altre note
Core Ag of Hepatitis B virus