MABT96
Anti-Anillin Antibody, clone 5f3.1
clone 5F3.1, from mouse
Sinonimo/i:
Actin-binding protein anillin
Scegli un formato
460,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
460,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5F3.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANLN(54443)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Anillin in 10 µg of mimosine and nocodozole treated and untreated HeLa cell lysate.
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human testis tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:100 dilution of this antibody detected Anillin in human testis tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mimosine and nocodozole treated and untreated HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1