MABT911F
Anti-Tspan-33 Antibody, clone 29A6.2 Antibody, FITC conjugate
clone 29A6.2, from mouse, FITC conjugate
Sinonimo/i:
Tetraspanin-33, Penumbra, mPen, Proerythroblast new membrane
Origine biologica
mouse
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
29A6.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tspan33(232670)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected Tspan-33 in 500,000 cells per mL mouse splenocytes.