MABT530
Anti-N-cadherin Antibody, clone 6A9.2
clone 6A9.2, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6A9.2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH2(1000)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected N-cadherin in 10 µg of C6 rat glioma cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1