MABT394
Anti-Plakophilin-2 Antibody, clone 8H6
clone 8H6, from mouse
Sinonimo/i:
Plakophilin-2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8H6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PKP2(5318)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Plakophilin-2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A431 cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1