MABT321
Anti-Septin-9 Antibody, clone 1A6C2
clone 1A6C2, from rat
Sinonimo/i:
Septin-9, Eighth septin, Eseptin, Septin-like protein, SLP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A6C2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEPTIN9(10801)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Septin-9 in HeLa cell lysate (Dr. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Septin-9 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1