MABT1505
Anti-Plakophilin 1 Antibody, clone 10B2
clone 10B2, from mouse
Sinonimo/i:
Band 6 protein, B6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10B2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PKP1(5317)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Plakophilin 1 in Immunofluorescence applications (Sprecher, E., et. al. (2004). J Invest Dermatol. 122(3):647-51;Pigors, M., et. al. (2011). Hum Mol Genet. 20(9):1811-9).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Plakophilin 1 in 10 µg of PC3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash