MABT1504
Anti-Calponin Antibody, clone CALP
from mouse, clone N3/16, clone CALP
Sinonimo/i:
Basic calponin, Calponin H1 smooth muscle
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CALP, monoclonal
N3/16, monoclonal
Reattività contro le specie
human, bovine, porcine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNN1(1264)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Calponin in human aortic smooth muscle tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1