MABT1443
Anti-phospho-Connexin 43 (Ser368) Antibody, clone 2C6
Sinonimo/i:
Gap junction alpha-1 protein;Connexin-43;Cx43;Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C6, monoclonal
PM
calculated mol wt 43.01 kDa
observed mol wt ~42 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey, bovine, porcine, canine, human, feline
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer368)
Informazioni sul gene
human ... GJA1(2697)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in NRK cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Connexin 43 phosphorylated on serine 368 in lysates from untreated NRK cells and in NRK cells treated with 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA; 25 nM; 40 min).
Tested Applications
Western Blotting Analysis (WB): A representative lot of this antibody detected phospho-Connexin-43 (Ser368) in NRK cells. ( Solan, JL., and Lampe, PD. (2020). Biomolecules. 10(12); 1596).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1