MABS421
Anti-DKK3, clone 4G7 Antibody
ascites fluid, clone 4G7, from mouse
Sinonimo/i:
Dickkopf-related protein 3, Dickkopf-3, Dkk-3, hDkk-3
Scegli un formato
278,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
278,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DKK3(27122)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected DKK3 in HEK293, MCF-7 and HL7702 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato