MABS330
Anti-SFRP2 Antibody, clone 8H1
clone 8H1, from rat
Sinonimo/i:
Secreted frizzled-related protein 2, FRP-2, sFRP-2, Secreted apoptosis-related protein 1, SARP-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8H1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, horse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
equine (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SFRP2(6423)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected SFRP2 in equine retinal tissue (Hauck, S. M., et al. (2012). Journal of Proteomics. 75:4545-4554).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected SFRP2 in 10 µg of mouse eye tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse eye tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1