MABS278
Anti-EMAPII Antibody, clone M7/1, (Preservat ive free)
clone M7/1, from rat
Sinonimo/i:
multisynthetase complex auxiliary component p43, multisynthetase complex auxiliary component 1, ARS-interacting multifunctional protein 1, Aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein, Multisynthase complex auxiliary component p43,
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M7/1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (immunogen homology)
tecniche
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AIMP1(9255)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Neutralization Antibody: A representative lot was used by an independent laboratory to functionally neutralize pro and mature forms of EMAPII in lung tissue lysate. (Clauss, M., et al. (2012). J Clin Invest doi:10.1172/JCI43881.)
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in lung parenchyma of patients with emphysema. (Clauss, M., et al. (2012). J Clin Invest doi:10.1172/JCI43881.)
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EMAPII in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2