MABS2291
Anti-DPP4/CD26 Antibody, clone KU44.13A
Scegli un formato
146,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
146,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KU44.13A, monoclonal
PM
calculated mol wt 88.28 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2κ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in HPAF-II cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected DPP4/CD26 in one million HPAF-II cells.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected DPP4/CD26 in Immunofluorescence applications (Arias-Pinilla, G.A., et al. (2020). Sci Rep. 10(1):537).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated DPP4/CD26 in Immunoprecipitation applications (Arias-Pinilla, G.A., et al. (2020). Sci Rep.10(1):537).
ELISA Analysis: A representative lot detected DPP4/CD26 in ELISA applications (Arias-Pinilla, G.A., et al. (2020). Sci Rep. 10(1):537).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected DPP4/CD26 in Flow Cytometry applications (Arias-Pinilla, G.A., et al. (2020). Sci Rep. 10(1):537).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected DPP4/CD26 in Immunohistochemistry applications (Arias-Pinilla, G.A., et al. (2020). Sci Rep. 10(1):537).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1