MABS2070
Anti-UGT1A10 Antibody, clone 20H1
clone 20H1, from mouse
Sinonimo/i:
UDP-glucuronosyltransferase 1-10, EC: 2.4.1.17, UGT1*10, UGT1-10, UGT1.10, UDP-glucuronosyltransferase 1-J, UGT-1J, UGT1J, UDP-glucuronosyltransferase 1A10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
20H1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UGT1A10(54575)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected UGT1A10 in Immunohistochemistry applications (Oda, S., et. al. (2017). Drug Metab Dispos. 45(9):1027-1034).
Qualità
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected UGT1A10 in human small intestine tissue sections.