MABS1907
Anti-Ketohexokinase Isoform C Antibody, clone 5F1-3F5
clone 5F1-3F5, from mouse
Sinonimo/i:
EC: 2.7.1.3, Hepatic fructokinase, Fructokinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5F1-3F5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KHK(3795)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a represenative lot detected Ketohexokinase Isoform C in human liver tissue lysate.
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Ketohexokinase Isoform C in human kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1