MABS1688
Anti-NCoA-2 Antibody, clone 1C6.3
clone 1C6.3, from mouse
Sinonimo/i:
Nuclear receptor coactivator 2, bHLHe75, Class E basic helix-loop-helix protein 75, hTIF2, NCoA-2, Transcriptional intermediary factor 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C6.3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCOA2(10499)
Descrizione generale
Ref.: Voegel, JJ et al. (1998). EMBO J. 17, 507 519.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NCoA-2 in 10 µg of U2OS human osteosarcoma cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1