MABS1165
Anti-HSD17B3 Antibody, clone 3E11.2
clone 3E11.2, from mouse
Sinonimo/i:
Testosterone 17-beta-dehydrogenase 3, 17-beta-HSD 3, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3, Short chain dehydrogenase/reductase family 12C member 2, Testicular 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E11.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSD17B3(3293)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HSD17B3 in 10 µg of mouse testis tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1