MABS107-I
Anti-Ubiquitin K11 linkage Antibody, clone 2A3/2E6
clone 2A3/2E6, from rabbit
Sinonimo/i:
Ubiquitin K11 linkage, Lysine 11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A3/2E6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBAP2(55833)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:250 to 1:1,000 dilution of this antibody detected Ubiquitin K11 linkage in 10 µg of K11 recombinant protein.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1