MABN844
Anti-Neurophysin 1 Antibody, clone PS 38
clone PS 38, from mouse
Sinonimo/i:
Oxytocin-neurophysin 1, OT-NPI, Oxytocin, Ocytocin, Neurophysin 1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PS 38, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Oxt(25504)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Radioimmunoassay (RIA): A representative lot was assessed for binding affinity toward purified rat neurophysinn 1 by RIA (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected neurophysinn 1 in rat posterior pituitary extracts (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Neurophysin 1 in 10 µg of rat pituitary tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1