MABN816
Anti-Ninjurin-1/NINJ1 Antibody, clone 12H6.1
clone 12H6.1, from mouse
Sinonimo/i:
Ninjurin-1, Nerve injury-induced protein 1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12H6.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NINJ1(4814)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NINJ1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1