MABN763
Anti-Ubiquilin 2 Antibody, clone 6H9
clone 6H9, from mouse
Sinonimo/i:
Ubiquilin-2, Chap1, DSK2 homolog, Protein linking IAP with cytoskeleton 2, PLIC-2, hPLIC-2, Ubiquitin-like product Chap1/Dsk2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6H9, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBQLN2(29978)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Ubiquilin 2 in HeLa cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Ubiquilin 2 in 10 µg of U-251 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2