Documenti fondamentali
MABN750
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-VANGL2, clone 2G4
clone 2G4, from rat
Sinonimo/i:
Vang-like protein 2, Loop-tail-associated protein, Loop-tail protein 1, Strabismus 1, Van Gogh-like protein 2
Scegli un formato
200 μL
369,00 €
369,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
369,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
369,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G4, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VANGL2(57216)
mouse ... Vangl2(93840)
Descrizione generale
La proteina Vang-like 2 (UniProt Q91ZD4; denominata anche Loop-tail-associated protein, Loop-tail protein 1, Van Gogh-like protein 2) nelle specie murine è codificata dal gene Vangl2 (chiamato anche Lpp1, Ltap, Stb1, Stbm) (Gene ID 93840). Nel mammifero le proteine del tipo Van Gogh (VANGL1 & VANGL2) sono ortologhe delle proteine di Drosophila codificate dal gene Vangl/Strabismus, originariamente identificato come gene del core responsabile della polarità planare delle cellule (PCP). VANGL1 & VANGL2 sono proteine della via di WNT/PCP, che è cruciale per la regolazione della polarità cellulare e dei movimenti direzionali che intervengono nella morfogenesi tissutale e nello sviluppo embrionale. La PCP interviene nella chiusura del tubo neurale, nell′orientamento del fascio di stereocilia delle cellule sensoriali dell′orecchio interno e delle cilia mobili del nodo embrionale, oltre che nella divisione cellulare asimmetrica. Negli embrioni umani con difetti del tubo neurale (NTD) gravi sono state identificate mutazioni missenso di VANGL1 e VANGL2. Similmente, nei topi la mutazione omozigote loop-tail omozigote (Lp/Lp) causa difetti di morfogenesi e modellamento in numerosi tessuti, come nel caso della forma più grave di difetto del tubo neurale (craniorachischisi). VANGL1 e VANGL2, entrambe proteine di membrana caratterizzate da 4 domini transmembrana (aa 109-129, 148-168, 179-199 a 218-238 in VANGL2 murina) e con estremità N- e C-terminali citoplasmatiche (aa 1-108 e 239-521 in VANGL2 murina), mostrano pattern di espressione sovrapponibili, ma non identici, nel cervello di topo. Entrambe le proteine possono formare omo- o eterodimeri, originando complessi differenti durante l′embriogenesi.
Specificità
Il clone 2G4 riconosce specificamente VANGL2 ma non VANGL1. Utilizzando il clone 2G4, è stata evidenziata la modulazione negativa (down-regulation) del gene VANGL2 mediata da siRNA specifico per VANGL2 in cellule di carcinoma mammario umano SK-BR-7 (Belotti, E., et al. (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Immunogeno
Il frammento N-terminale di VANGL2 ricombinante marcato con tag GST è conservato al 100% nelle specie umana, murina e di ratto.
Applicazioni
Analisi ELISA: il clone 2G4, ottenuto dal surnatante di una coltura di ibridoma, ha permesso di rivelare in modo specifico il frammento N-terminale della proteina di fusione VANGL2-GST, ma non di VANGL1 (Belotti, E., et al. (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha rivelato la co-localizzazione dell′immunoreattività di VANGL2 e di VANGL1 a livello della membrana cellulare dei fasci di stereocilia delle cellule sensoriali mediante immunoistochimica in fluorescenza di sezioni “whole mount” di coclea fissate in paraformaldeide 4%. Nelle sezioni tissutali di topi con mutazione omozigote di Vangl2 Looptail (Lp/Lp) l′espressione di VANGL2 è risultata drasticamente ridotta (Belotti, E., et al. (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Immunoprecipitazione: con un lotto rappresentativo è stata ottenuta l′immunoprecipitazione sia della forma endogena di VANGL2 sia del frammento N-terminale della proteina di fusione VANGL2-GST, ma non di VANGL1, da cellule di carcinoma mammario umano SK-BR-7 trattate con siRNA specifico per VANGL2 (Belotti, E., et al. (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Western blotting: con un lotto rappresentativo è stata rivelata (fluorescenza gialla) la presenza della proteina VANGL2 sia endogena che esogena marcata con tag Venus in cellule di leucemia linfocitica cronica (CLL) MEC1 transfettate (Kaucká, M., et al. (2015). Cell Commun Signal. 13:2).
Western blotting: con un lotto rappresentativo è stata ottenuta l′a rivelazione sia della forma endogena di VANGL2 sia del frammento N-terminale della proteina di fusione VANGL2-GST, ma non di VANGL1, in un lisato di cellule di carcinoma mammario umano SK-BR-7 trattate con siRNA specifico per VANGL2 (Belotti, E., et al. (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare livelli superiori di espressione della proteina VANGL2 nel tessuto cerebrale e polmonare rispetto a quello renale nel topo. Nei topi portatori di mutazione eterozigote di Vangl2 Looptail (Lp) l′espressione di VANGL2 a livello cocleare risulta ridotta e tale diminuzione è ancora più marcata nei topi con mutazione omozigote (Lp/Lp) (Belotti, E., et al. (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-VANGL2, clone 2G4, N° Cat. MABN750, è un anticorpo monoclonale di ratto altamente specifico diretto contro la proteina VANGL2 ed è stato testato in saggi di ELISA, immunofluorescenza, immunoprecipitazione e Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di topo.
Western blotting: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato VANGL2 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 60 kDa. Calcolato a 59,71 kDa (uomo) e 59,77 (ratto & topo). In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2a purificate di ratto in tampone contenente Tris-glicina (pH 7,4) 0,1 M, NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Laura Simonson et al.
Development (Cambridge, England), 149(22) (2022-10-29)
The polarity of mouse hair follicles is controlled by the Frizzled (Fzd) receptors and other membrane planar cell polarity (PCP) proteins. Whether Wnt proteins can act as PCP ligands in the skin remains unknown. Here, we show that overexpression of
Lena P Basta et al.
Development (Cambridge, England), 148(18) (2021-09-01)
The collective polarization of cellular structures and behaviors across a tissue plane is a near universal feature of epithelia known as planar cell polarity (PCP). This property is controlled by the core PCP pathway, which consists of highly conserved membrane-associated
Gabriel L Galea et al.
Disease models & mechanisms, 11(3) (2018-03-29)
Human mutations in the planar cell polarity component VANGL2 are associated with the neural tube defect spina bifida. Homozygous Vangl2 mutation in mice prevents initiation of neural tube closure, precluding analysis of its subsequent roles in neurulation. Spinal neurulation involves
Takeshi Suzuki et al.
Communications biology, 5(1), 694-694 (2022-07-20)
Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) is a ubiquitous pathogen that causes various diseases in humans, ranging from common mucocutaneous lesions to severe life-threatening encephalitis. However, our understanding of the interaction between HSV-1 and human host factors remains incomplete. Here
Maureen Cetera et al.
Developmental biology, 428(1), 188-203 (2017-06-11)
Hair follicles of the mammalian epidermis display local order and global alignment, a complex pattern instructed by the core planar cell polarity (PCP) pathway. Here we address the contributions of core PCP genes, Van Gogh-like and Frizzled, to the establishment