MABN691
Anti-GPI Antibody, clone 1B7D7
ascites fluid, clone 1B7D7, from mouse
Sinonimo/i:
Glucose-6-phosphate isomerase, Autocrine motility factor, Neuroleukin, Phosphoglucose isomerase, Phosphohexose isomerase, Sperm antigen 36
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B7D7, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NLK(51701)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescent Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected GPI in L-02 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GPI in HepG2, SMMC-7721, and rat liver lysates.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
HepG2, SMMC-7721, and rat liver lysates