MABN666
Anti-TRIP8b Antibody, clone N212A/34
clone N212A/34, from mouse
Sinonimo/i:
PEX5-related protein, PEX5-like protein, Peroxin-5-related protein, TPR-containing Rab8b-interacting protein, Tetratricopeptide repeat-containing Rab8b-interacting protein, Pex5Rp, TRIP8b
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N212A/34, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Pex5L(286937)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TRIP8b in COS cell lysates transiently transfected with GFP tagged TRIP8b (exon1b) and not in COS cell lysates transiently transfected with TRIP8b (exon1a, 2, or 4) or with untagged Kv2.1 plasmid (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Qualità
Western Blotting Analyis: 0.5 μg/mL of this antibody detected TRIP8b in 10 μg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1