MABN630
Anti-SDHA Antibody, clone 7H11.2
clone 7H11.2, from mouse
Sinonimo/i:
Flavoprotein subunit of complex II, Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7H11.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SDHA(6389)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected SDHA in human cerebral cortex and human cardiac myocytes tissues.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 0.5 µg/mL diultion of this antibody detected SDHA in 10 µg of Human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1