MABN467
Anti-DLX-1 Antibody, clone L43/40
clone L43/40, from mouse
Sinonimo/i:
Homeobox protein DLX-1
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
L43/40, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DLX1(1745)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DLX-1 in whole cell extracts of wild type embryonic day 15 telencephalons and demonstrated a loss of signal in whole cell extracts of embryonic day 15 telencephalons from DLX1/2 knock out mice (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DLX-1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HepG2 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1