MABN466
Anti-Ankyrin-G Antibody, clone N106/36
clone N106/36, from mouse
Sinonimo/i:
Ankyrin-3, ANK-3, Ankyrin-G
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N106/36, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Ank3(361833)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Ankyrin-G in rat optic nerve tissue.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Ankyrin-G in adult rat cortex tissue.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Ankyrin-G in a rat model of TLE mEC layer II neurons (Hargus, N. J., et al. (2011). Neurobiol Dis. 41(2):361-376.)
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Ankyrin-G in rat hippocampus tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat hippocampus tissue
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1