MABN349
Anti-Synaptotagmin-12 Antibody (SYT12), clone 1B12.1
clone 1B12.1, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Synaptotagmin-12, Synaptotagmin XII, SytXII, Synaptotagmin-12 (SYT12)
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYT12(91683)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Synaptotagmin-12 (SYT12) in 200 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1