MABN2613
Anti-RTN/NOGO-A Antibody, clone NG1
Origine biologica
hamster
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NG1, monoclonal
PM
calculated mol wt 126.61 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Rtn4(68585)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunohistochemistry in E14 mouse embryo frozen tissue sections.
Immunohistochemistry Applications: A 1:200 dilution of this antibody detected RTN/NOGO-A in E14 mouse embryo frozen tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry Application: A representative lot detected RTN/NOGO-A in Immunohistochemistry applications (Iketani, M., et al. (2016). Sci Rep. 6:39586; Tozaki, H., et al. (2002). Brain Res Mol Brain Res. 104(2):111-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1