MABN2550
Anti-GM2 ganglioside Antibody, clone GMB28
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
GMB28
monoclonal
Purificato mediante
(Ligatrap)
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
(Please refer to lot specific datasheet.)
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgMκ
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected GM2 ganglioside in ELISA applications (Kotani, M., et. al. (1992). Biochim Biophys Acta. 1117(1):97-103).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GM2 ganglioside in Immunohistochemistry applications (Oqawa, Y., et. al. (2017). Sci Rep. 7:40518).
Qualità
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GM2 ganglioside in human kidney tissue sections.