MABN250
Anti-RA-induced protein 17 Antibody, clone 5H5.1
clone 5H5.1, from mouse
Sinonimo/i:
Retinoic acid-induced protein 17, ZMIZ1, Zinc finger MIZ domain-containing protein 1, PIAS-like protein Zimp10
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5H5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZMIZ1(57178)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RA-induced protein 17 in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1