MABN2472
Anti-Tau Antibody, clone 2A1-2E1
clone 2A1-2E1, from mouse
Sinonimo/i:
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A1-2E1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Tau in Immunohistochemistry applications (Ishigaki, S., et. al. (2017). Cell Rep. 18(5):1118-1131).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Tau in human Tau-441 recombinant protein lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1