MABN2465
Anti-nonphospho-Ser9/21 GSK3β/α Antibody, clone 15C2
clone 15C2, from mouse
Sinonimo/i:
Glycogen synthase kinase-3 beta/alpha, EC: 2.7.11.26, EC 2.7.11.26, GSK-3 beta/alpha, Serine/threonine-protein kinase GSK3B/alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15C2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (non-phospho-Ser9/Ser21)
Informazioni sul gene
human ... GSK3B(2932)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected nonphospho-Ser9/21 GSK3 / in human cerebral cortex and rat cerebral cortex tissues.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected nonphospho-Ser9/21 GSK3 / in Immunoprecipitation applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected nonphospho-Ser9/21 GSK3 / in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nonphospho-Ser9/21 GSK3 / in Immunocytochemistry applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected nonphospho-Ser9/21 GSK3 / in Immunohistochemistry applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected nonphospho-Ser9/21 GSK3 beta/alpha in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash