MABN2414
Anti-phospho-NHE3 (Ser605) Antibody, clone 10A8
clone 10A8, from mouse
Sinonimo/i:
Sodium/hydrogen exchanger 3, Na(+)/H(+) exchanger 3, Solute carrier family 9 member 3, NHE-3
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10A8, monoclonal
Reattività contro le specie
opossum, rat, mouse
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer605)
Informazioni sul gene
rat ... Slc9A3(24784)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
ELISA Analysis: A representative lot detected phospho-NHE3 (Ser605) in ELISA applications (Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Reanl Physiol. 289(2):F249-58).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Sodium/hydrogen exchanger 3 in lysate from COS-7 cells transfected with wild- type NHE-3 (pSer605). It did not detect NHE-3 in lysate from untransfected COS-7 cells or those transfected with mutated NHE-3 (S605G).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash