MABN1773
Anti-oxDJ-1 Antibody (Cys106), clone M149
clone M149, from mouse
Sinonimo/i:
Protein DJ-1, Oncogene DJ1, Parkinson disease protein 7, oxDJ-1 (Cys106)
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M149, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARK7(11315)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A reporesentative lot detected basal DJ-1 oxidation (oxDJ-1) in human neuroblastoma SH-SY5Y cells and murine fibroblasts from wild-type, but not DJ-1 knockout, mice, as well as enhanced oxDJ-1 in H2O2-treated SH-SY5Y cells (Saito, Y., et al. (2014). J Neuropathol Exp Neurol. 73(7):714-728.).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected enhanced DJ-1 oxidation in 10 µg cell lysate from H2O2-treated human neuroblastoma SH-SY5Y cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1