MABN1768
Anti-TTBK1 Antibody, clone F287-1.1-1E9
clone F287-1.1-1E9, from mouse
Sinonimo/i:
Tau-tubulin kinase 1, Brain-derived tau kinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
F287-1.1-1E9, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TTBK1 (84630)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected a much higher TTBK1 immunoreactivity in the subiculum and external pyramidal layer of visual cortex in paraformaldehyde-fixed frozen brain sections from transgenic mice overexpressing human TTBK1 (Sato, S., et al. (2008). J. Neurosci. 28(53):14511-14521).
Western Blotting Analysis: Representative lots detected both the full-length and the proteolytically processed murine TTBK1 in tissues (cerebellum, cortex, spinal cord) from wild-type mice, as well as the expression of human TTBK1 transgene in tissues from transgenic mice (Sato, S., et al. (Xu, J., et al. (2010). FASEB J. 24(8):2904-2915; 2008). J. Neurosci. 28(53):14511-14521).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected an upregulation of both the full-length and the proteolytically processed TTBK1 in the frontal cortex gray matter extracts from Alzheimer′s diseased (AD) human brains than age-matched control non-AD brains (Sato, S., et al. (2008). J. Neurosci. 28(53):14511-14521).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected the expression of human TTBK1 transgene in 20 µg of transgenic mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1