MABN1152
Anti-UBE4B, clone EPR7471, Rabbit Monoclonal Antibody
clone EPR7471, from rabbit
Sinonimo/i:
Ubiquitin conjugation factor E4 B, Homozygously deleted in neuroblastoma 1, Ubiquitin fusion degradation protein 2, UBE4B, HDNB1, UFD2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EPR7471, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE4B(10277)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000-10,000 dilution of this antibody detected UBE4B in HEK293, Raji, SK-OV-3, L929, L6, RAW264.7, PC12, NIH-3T3, HeLa, and K562 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2