MABF712
Anti-CD54 (ICAM-1) Antibody (human), APC, clone 15.2
clone 15.2, from mouse
Sinonimo/i:
Intercellular adhesion molecule 1, ICAM-1, Major group rhinovirus receptor, CD antigen CD54
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ICAM1(3383)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg of this antibody detected CD54 (ICAM-1) in one million human peripheral blood monocytes.