Documenti fondamentali
MABF512
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CD11b (uomo/topo), APC-Cy7, clone M1/70
clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
Scegli un formato
25 μG
150,00 €
150,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 μG
150,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
150,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
APC-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M1/70, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAM(3684)
Descrizione generale
L′anticorpo M1/70 riconosce la proteina Cd11b umana e murina, denominata anche integrina alfa M. Questa glicoproteina di superficie cellulare di 165-170 kDa appartiene alla famiglia dei recettori per le integrine che mediano l′adesione tra cellule (cellula-cellula) e tra le cellule e i componenti della matrice extracellulare, per es. il fibrinogeno (cellula-matrice). Le integrine sono inoltre recettori attivi nella trasduzione del segnale che reclutano i leucociti nelle sedi di infiammazione e promuovono l′attivazione cellulare. I recettori per le integrine completi e funzionali sono composti da combinazioni diverse di catene di integrina che sono espresse in maniera differenziale. L′integrina alfa M (CD11b) si assembla con l′integrina beta-2 (CD18) formando un recettore noto come antigene 1 dei macrofagi (Mac-1) o recettore del complemento di tipo 3 (CR3). Il recettore si lega e induce la trasduzione del segnale intracellulare attraverso la proteina ICAM-1 presente sulle cellule endoteliali e può anche facilitare la fagocitosi delle cellule estranee che portatrici di iC3b sulla loro superficie. L′anticorpo M1/70 è molto usato come marcatore dell′espressione di CD11b su macrofagi, granulociti, neutrofili e cellule NK di topo. Questo anticorpo mostra reattività crociata per Cd11b di macaco rhesus.
Immunogeno
Le informazioni sull′immunogeno per questo anticorpo sono riservate.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Questo anticorpo monoclonale di ratto anti-CD11b (uomo/topo), APC-Cy7, clone M1/70, è convalidato per l′uso in IP, IHC, citometria a flusso & immunofluorescenza per rivelare CD11b.
Qualità
L′anticorpo monoclonale è stato purificato da surnatante di colture di tessuti mediante cromatografia per affinità. L′anticorpo purificato è stato coniugato in condizioni ottimali, rimuovendo dalla preparazione il colorante che non aveva reagito.
Analisi di citometria a flusso: 0,125 μg di questo anticorpo hanno permesso di rivelare CD11b in un milione di cellule di midollo osseo C57Bl/6.
Stato fisico
Anticorpo monoclonale purificato di ratto in tampone contenente NaH2PO4 10 mM, NaCl 150 mM, gelatina 0,1%, pH 7,2, con azoturo di sodio max. 0,1%.
Cromatografia a esclusione dimensionale
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare il prodotto non diluito a 2-8 °C e di proteggerlo dall′esposizione prolungata alla luce. Non congelare.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Ileana Ruxandra Botusan et al.
PloS one, 13(3), e0193084-e0193084 (2018-03-14)
IGF-I is a growth factor, which is expressed in virtually all tissues. The circulating IGF-I is however derived mainly from the liver. IGF-I promotes wound healing and its levels are decreased in wounds with low regenerative potential such as diabetic
Sampath Narayanan et al.
Communications biology, 3(1), 768-768 (2020-12-16)
Wound healing is a high energy demanding process that needs a good coordination of the mitochondria with glycolysis in the characteristic highly hypoxic environment. In diabetes, hyperglycemia impairs the adaptive responses to hypoxia with profound negative effects on different cellular