MABF473
Anti-Ly-6G (Gr-1) Antibody (mouse), PE-Cy7, clone RB6-8C5
clone RB6-8C5, 0.2 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Lymphocyte antigen 6G, Ly-6G, Ly-6G.1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
PE-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RB6-8C5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ly6G(546644)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Ly-6G (Gr-1) in one million C57Bl/6 bone marrow cells.