MABF464
Anti-Foxp3 Antibody (mouse), PE, clone 3G3
clone 3G3, 0.2 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Forkhead box protein P3, Scurfin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Foxp3(20371)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected Foxp3 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Stato fisico
PE conjugated
Purifiedby Size Exclusion Chromatography
PurifiedMouse Monoclonal Antibody in buffer containing 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.1%gelatin, pH 7.2, and up to 0.1% sodium azide
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1