MABF426
Anti-CD44 Antibody (human/mouse), PE-Cy7, clone IM7
clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
PE-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IM7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.