MABF3161
Anti-β-Catenin Antibody, clone 12F7
Sinonimo/i:
b-Cat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12F7, monoclonal
PM
calculated mol wt 85.44 kDa
observed mol wt ~95 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
zebrafish, bovine, Xenopus, chicken, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... B-Cat(395964)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected β-Catenin in A431 cell lysates.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected β-Catenin in Immunohistochemistry applications (Qu, Y., et al. (2016). Proc. Natl. Acad. Sci. USA.113(33); 9339-44).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected β-Catenin in Western Blotting applications (Johnson, K.R., et al. (1993). Exp. Cell Res. 207(2); 252-60).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1