MABF3036
Anti-PSGL-1/CD162 Antibody, clone HECA-452
Sinonimo/i:
P-selectin glycoprotein ligand 1;PSGL-1 Selectin P ligand,;CD162
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HECA-452, monoclonal
PM
calculated mol wt 43.2 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SELPLG(6404)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis (FC): 1.0 μg of this antibody stained one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected PSGL-1/CD162 in Immunohistochemistry application (Duijvestijn, A.M., et al. (1988). Am J Pathol. 130(1):147-55).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected PSGL-1/CD162 in Flow Cytometry application (Picker, L.J., et al. (1991). Nature. 349(6312):796-9; Fuhlbrigge, R.C., et al. (1997). Nature. 389(6654):978-81).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PSGL-1/CD162 in Western Blotting application (Fuhlbrigge, R.C., et al. (1997). Nature. 389(6654):978-81).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2