MABF275
Anti-MRP8 Antibody/ABCC11, clone 2
clone 2, from mouse
Sinonimo/i:
ATP-binding cassette sub-family C member 11, Multidrug resistance-associated protein 8, MRP-8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCC11(85320)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected MRP8/ABCC11 in 10 µg of SK-BR3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1