MABF2079M
Anti-CD8 alpha Antibody, clone 53-6.72
clone 53-6.72, from rat
Sinonimo/i:
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2
Scegli un formato
128,00 €
Spedizione prevista il06 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
128,00 €
Spedizione prevista il06 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
53-6.72, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd8A(12525)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Functional Analysis: A representative lot detected CD8 alpha in Functional analysis applications (Daley, D., et. al. (2016). Cell. 166(6):1485-1499; Hannani, D., et. al. (2014). Cell Death Differ. 21(1):50-8).
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD8 alpha in one million mouse thymocytes.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2