MABF2046M
Anti-Zika Virus Antibody, clone ZV-54
clone ZV-54, from mouse
Sinonimo/i:
Genome polyprotein
Scegli un formato
371,00 €
Spedizione prevista il06 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
371,00 €
Spedizione prevista il06 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ZV-54, monoclonal
Reattività contro le specie
virus
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neutralizing Analysis: A representative neutralized Zika Virus in Neutralizing applications (Zhao, H., et. al. (2016). Cell. 166(4):1016-27).
Neutralizing Analysis: A representative lot detected Zika Virus in ZIKV H/PF/2013 (French Polynesia, 2013) (Courtesy of Dr. Michael Diamond, M.D., Ph.D., Washington University School of Medicine, St. Louis, MO USA).
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected recombinant protein consisting of ectodomain of Zika Virus Envelope.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2