MABF1986M
Anti-NKR-P1G Antibody, clone ADA3
clone ADA3, from hamster(Armenian)
Sinonimo/i:
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1, Immunoreceptor NKR-P1E, Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1G, Natural killer cell surface protein NKR-P1G, Natural killer lectin-like receptor 1E
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ADA3, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Klrb1(689817)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKR-PIG in Flow Cytometry applications (Kveberg, L., et. al. (2015). Eur J Immunol. 45(2):501-12).
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected NKR-P1G in Ltk (mouse fibroblast) cells stably transfected with FLAG-tagged rat NKR-P1G.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1