MABF162C
Anti-CD38 (human), PE, clone HIT2 Antibody
clone HIT2, from mouse, PE
Sinonimo/i:
ADP-ribosyl cyclase 1, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, T10, CD antigen CD38, CD38
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HIT2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD38(952)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD38 in one million human peripheral blood lymphocytes.